Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel
BIOPHARMA
Einfache Probenahme und Dispensierung von Pulvern. Der Sampling Systems™ SteriWare™ stabile Einweg-Pulverspatel verfügt über einen speziell entwickelten, abgerundeten Griff zur komfortablen Verwendung und eine robuste Klinge.
Marke:  Sampling Systems™ 8095B-150S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15809471
  • 153.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für den Einsatz in ATEX-Zonen 0, 1 und 2
  • In 2 verschiedenen Größen und einer Vielzahl von Farben erhältlich
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Einweg-Spatel
150-mm-Klinge
Steril
230 mm
Polypropylen
100 Spatel
Blau
19 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer118569 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/06/2024 Catalog Number8095B-150S
Chargennummer116285 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/11/2023 Catalog Number8095B-150S
Chargennummer110570 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/09/2023 Catalog Number8095B-150S
Chargennummer108070 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum13/02/2023 Catalog Number8095B-150S
Chargennummer106842 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/01/2023 Catalog Number8095B-150S
Name des Produkts
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverspatel > Farbe: Blau