Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer für Pulver
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulversonde ist ideal für die Entnahme einer Querschnittprobe durch ein Schüttgut.
114.00 € - 280.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Sonde |
---|---|
Material | HDPE |
Spitzentyp | Verhindert das Herausfallen der Probe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pulverprobenahme |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Länge (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12752457
|
Sampling Systems™
8064H-500S |
125 mL | Sonde | 600 mm | Steril |
157.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15839451
|
Sampling Systems™
8064H-1000S |
200 mL | Sonde | 950 mm | Steril |
280.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15829451
|
Sampling Systems™
8064H-1000 |
200 mL | Sonde | 950 mm | Unsteril |
194.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15849451
|
Sampling Systems™
8064H-500 |
125 mL | Sonde | 600 mm | Unsteril |
114.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- Drücken Sie den Probennehmer in das Produkt, drehen Sie den Probennehmer, und ziehen Sie ihn heraus
- Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
- Legen Sie den gebrauchten Probenehmer in den Originalbeutel und entsorgen Sie ihn
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Sonde | |
HDPE | |
Verhindert das Herausfallen der Probe | |
Pulverprobenahme |