Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer für Pulver
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulversonde ist ideal für die Entnahme einer Querschnittprobe durch ein Schüttgut.
Marke: Sampling Systems™ 8064H-1000S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- Drücken Sie den Probennehmer in das Produkt, drehen Sie den Probennehmer, und ziehen Sie ihn heraus
- Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
- Legen Sie den gebrauchten Probenehmer in den Originalbeutel und entsorgen Sie ihn
- Keine Kreuzkontamination
- Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Sonde | |
850 mm-Klinge | |
200 mL | |
Pulverprobenahme |
HDPE | |
Verhindert das Herausfallen der Probe | |
Steril | |
950 mm |