Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer für Pulver
BIOPHARMA
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulversonde ist ideal für die Entnahme einer Querschnittprobe durch ein Schüttgut.
Marke:  Sampling Systems™ 8064H-500S
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12752457
  • 157.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Drücken Sie den Probennehmer in das Produkt, drehen Sie den Probennehmer, und ziehen Sie ihn heraus
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Legen Sie den gebrauchten Probenehmer in den Originalbeutel und entsorgen Sie ihn
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
Sonde
500 mm-Klinge
125 mL
Pulverprobenahme
HDPE
Verhindert das Herausfallen der Probe
Steril
600 mm