Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
Marke:  Buerkle™ 5378-1001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15366317
  • 26.10 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
  • Ergonomisch geformter Griff mit leicht angeschrägtem Rand
  • Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
  • Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
  • Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
  • Sterilisiert durch Gammastrahlung
  • Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10,000)
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Nicht autoklavierbar
25 mL
Weiß
141 mm
Polystyrol
Ohne Deckel
Steril
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten
Videos
  • Buerkle - Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
    The disposable sample scoop is ideal for powders, granulates and pastes.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer244547 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/01/2025 Catalog Number5378-1001
    Chargennummer243894 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/11/2024 Catalog Number5378-1001
    Chargennummer240261 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/02/2024 Catalog Number5378-1001
    Chargennummer222624 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/07/2022 Catalog Number5378-1001
    Chargennummer224256 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum21/11/2022 Catalog Number5378-1001
    Name des Produkts
    Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop > Fassungsvermögen: 25 ml, Länge: 141 mm (ohne Deckel)