Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Disposable Sample Scoop
Diese sterilen Polystyrolschaufeln eignen sich zur Beprobung von Pulver, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Schaufeln sind optional mit transparenten Deckel erhältlich, um ein steriles und kontaminationsfreies Probenahmeverfahren zu gewährleisten.
26.10 € - 103.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15366317
|
Buerkle™
5378-1001 |
25 mL | 141 mm | Ohne Deckel |
26.10 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17280584
|
Buerkle™
5378-1020 |
2000 mL |
103.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15694104
|
Buerkle™
5378-1019 |
1000 mL | 332 mm | Ohne Deckel |
95.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15376317
|
Buerkle™
5378-1002 |
25 mL | 142 mm | Mit Deckel |
36.90 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15386317
|
Buerkle™
5378-1003 |
50 mL | 160 mm | Ohne Deckel |
27.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15396317
|
Buerkle™
5378-1004 |
50 mL | 161 mm | Mit Deckel |
37.95 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15306327
|
Buerkle™
5378-1005 |
100 mL | 205 mm | Ohne Deckel |
27.35 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15390937
|
Buerkle™
5378-1006 |
100 mL | 206 mm | Mit Deckel |
41.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15316327
|
Buerkle™
5378-1007 |
150 mL | 216 mm | Ohne Deckel |
26.60 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15326327
|
Buerkle™
5378-1008 |
150 mL | 218 mm | Mit Deckel |
40.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15581721
|
Buerkle™
5378-1013 |
250 mL | 232 mm | Ohne Deckel |
34.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15591721
|
Buerkle™
5378-1014 |
250 mL | 253 mm | Mit Deckel |
55.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15501731
|
Buerkle™
5378-1015 |
500 mL | 280 mm | Ohne Deckel |
63.10 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15511731
|
Buerkle™
5378-1016 |
500 mL | 283 mm | Mit Deckel |
97.70 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Mit oder ohne transparente Abdeckung zum Schutz der Proben vor Kontaminationen
- Ergonomisch geformter Griff mit leicht angewinkelter Vorderkante
- Die Schaufel steht waagerecht, sodass beim Absetzen kein Material herausrieselt
- Ideal für Pulver, Granulate und Pasten
- Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10.000)
- Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril |