Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Einwegschaufel
Die Schaufel LaboPlast™, Einweg aus Polystyrol wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert, montiert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Die Einwegschaufel ist ideal für Pulver, Granulate und Pasten.
Marke: Buerkle™ 5378-0003
20.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
Beschreibung
Einweg-Schaufel ohne Abdeckung, 50 ml• Polystyrol, weiß
• Einzeln verpackt
• Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
• Mit EU-Lebensmittelzulassung und FDA-Zulassung
Spezifikation
Einwegschaufel | |
Ohne Abdeckung | |
Ja |
Polystyrol | |
50 mL | |
160 mm |