Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Probenlöffel
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten. Buerkle™ SteriPlast™ Probenlöffel bestehen aus Polystyrol, sind steril und einzeln verpackt.
Marke: Buerkle™ 5378-1011
Beschreibung
- Für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Pasten
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Einzeln verpackt für Einmalanwendungen
- Produktion, Montage und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7 (10.000)
Spezifikation
Löffel | |
Nicht autoklavierbar | |
Steril | |
Probenahme bei Pulvern, Granulaten und Pasten |
Polystyrol | |
2,5 mL | |
Weiß | |
127 mm |
Videos
-
Buerkle Sample scoops SteriPlast and LaboPlast
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
250752 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2025 | 5378-1011 |
244319 | Konformitätsbescheinigung | 19/11/2024 | 5378-1011 |
242729 | Konformitätsbescheinigung | 26/07/2024 | 5378-1011 |
241856 | Konformitätsbescheinigung | 10/06/2024 | 5378-1011 |
234374 | Konformitätsbescheinigung | 27/10/2023 | 5378-1011 |