Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 90 mm-Standardpetrischalen
Sterilin Standard-90 mm -Petrischalen werden von Mikrobiologen für Mikroorganismenkulturen auf festen Medien verwendet.
129.00 € - 556.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Gemäß der Norm EN ISO 24998:2008 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet. |
---|---|
Material | Polystyrol |
Form | Rund |
Typ | Petrischale |
Anzahl pro Packung | 20 |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Sterilität | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Karton | Sterilität | Lüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11389273
![]() |
Thermo Scientific™
101R20 |
15,9 mm | 500 | Unsteril | 1 |
129.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11901518
![]() |
Thermo Scientific™
101/IRR |
15,9 mm | 500 | Steril | 1 |
303.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11309283
![]() |
Thermo Scientific™
101VR20 |
16,1 mm | 500 | Unsteril | 3 |
169.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11759252
![]() |
Thermo Scientific™
101V/IRR |
16,1 mm | 500 | Steril | 3 |
341.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11739252
![]() |
Thermo Scientific™
101RT/IRR |
15,7 mm | 500 | Steril | Nein |
556.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15370366
![]() |
Thermo Scientific™
101RT/C |
15,7 mm | 500 | Unsteril | Nein |
163.00 €
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin Standard 90 mm Petrischalen werden von Mikrobiologen zur Kultur von Mikroorganismen auf festen Medien verwendet.
Eigenschaften:
- Aus nicht zytotoxischem reinen Polystyrol hergestellt
- Ideal zur Verwendung in automatischen Plattenausgießern geeignet
- Nur für den In vitro-Gebrauch
Verfügbare Belüftungsarten:
- Dreifach belüftet: fördert den Gasaustausch, ideal für kurzzeitige Anwendungen geeignet
- Einfach belüftet: begrenzt den Gasaustausch und reduziert die Verdunstung und Dehydration; ideal für langfristige Anwendungen geeignet
- Nicht belüftet: eignet sich vor allem für anaerobe und langfristige Anwendungen
Spezifikation
Gemäß der Norm EN ISO 24998:2008 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet. | |
Rund | |
20 |
Polystyrol | |
Petrischale | |
90 mm |