Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ 90 mm-Standardpetrischalen
Click to view available options
Höhe (metrisch):
15,7 mm
15,9 mm
16,1 mm
Anzahl pro Karton:
500
Sterilität:
Steril
Unsteril
Lüftung:
1
3
Nein
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ Sterilin Standard 90 mm Petrischalen werden von Mikrobiologen zur Kultur von Mikroorganismen auf festen Medien verwendet.
- Ideal zur Verwendung in automatischen Plattenausgießern geeignet
- Aus nicht zytotoxischem reinen Polystyrol hergestellt
- Spiegelpolierte Formen sorgen für hohe optische Klarheit
- Erhältlich entweder aseptisch hergestellt oder abschließend durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Erhältlich in einfach, dreifach und nicht belüftete Ausführungen
- Dreifach belüftet: fördert den Gasaustausch, ideal für kurzzeitige Anwendungen geeignet
- Einfach belüftet: begrenzt den Gasaustausch und reduziert die Verdunstung und Dehydration; ideal für Langzeitanwendungen geeignet
- Nicht belüftet: eignet sich vor allem für anaerobe und Langzeitanwendungen
- Die flache Schale optimiert die Nutzung des Inkubatorraums
- Nur für die In-vitro-Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Gemäß der Norm EN ISO 24998:2008 für Petrischalen, die strenge Abmessungsvorgaben enthält, hergestellt und getestet. |
| Beschreibung | Petrischale, 90 mm |
| Material | Polystyrol |
| Form | Rund |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Typ | Petrischale |
| Anzahl pro Karton | 500 |
| Anzahl pro Packung | 20 |
| Lüftung | 3 |
| Mehr anzeigen |