Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Polystyrol-Impfösen
Aus flexiblem Polystyrol für optimale Gewinnung eines Inokulums aus einer Kultur. Gosselin™ sterile Impfösen aus Polystyrol sind eine hervorragende Lösung zur Übertragung von Mikroorganismen, Inokulum oder Aufstreichungen.
173.71 € - 1055.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen | Länge (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen | Länge (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12682275
![]() |
Corning™
OS1-01 |
Naturfarben | 1μL | 192 mm | Impföse mit Nadelspitze |
816.00 €
9000 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11733124
![]() |
Corning™
OS1-01 |
Naturfarben | 1μL | 192 mm | Impföse mit Nadelspitze |
173.71 €
3000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15241065
![]() |
Corning™
OS1B-01 |
Weiß | 1 μl | 195 mm | Impföse, sphärische Spitze |
1055.00 €
9000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11763124
![]() |
Corning™
OS10-02 |
Blau | 10 μl | 194 mm | Impföse, Nadelspitze |
270.00 €
3000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
11769515
![]() |
Corning™
OS10B-02 |
Blau | 10 μl | 195 mm | Inkubationsschleife |
526.56 €
9000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
Beschreibung
- Ergonomisches Design
- Steril nach R SAL 10-3
- Verpackt in rückverfolgbarem Sicherheitsreißverschlussbeutel
- Sanft zu Agar
- Weniger komplexe Anlagen dank einzigartiger gemischter Extremität (1/10 μl)
- Erhältlich mit Kugel- oder Nadelspitze
Spezifikation
Polystyrol | |
Steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ sterile Polystyrol-Impfösen