Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Polystyrol-Impfösen
Aus flexiblem Polystyrol für optimale Gewinnung eines Inokulums aus einer Kultur. Gosselin™ sterile Impfösen aus Polystyrol sind eine hervorragende Lösung zur Übertragung von Mikroorganismen, Inokulum oder Aufstreichungen.
Marke: Corning™ OS1-01
246.51 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomisches Design
- Steril nach R SAL 10-3
- Verpackt in rückverfolgbarem Sicherheitsreißverschlussbeutel
- Sanft zu Agar
- Weniger komplexe Anlagen dank einzigartiger gemischter Extremität (1/10 µl)
- Erhältlich mit Kugel- oder Nadelspitze
Spezifikation
1μL | |
Polystyrol | |
Naturfarben | |
Manipulationssicherer wiederverschließbarer Beutel |
192 mm | |
Steril | |
Impföse mit Nadelspitze |