Learn More
Corning™ Gosselin™ sterile Polystyrol-Impfösen
Aus flexiblem Polystyrol für optimale Gewinnung eines Inokulums aus einer Kultur. Gosselin™ sterile Impfösen aus Polystyrol sind eine hervorragende Lösung zur Übertragung von Mikroorganismen, Inokulum oder Aufstreichungen.
Marke: Corning™ OS10B-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.99000kg
Beschreibung
- Ergonomisches Design
- Steril nach R SAL 10-3
- Verpackt in rückverfolgbarem Sicherheitsreißverschlussbeutel
- Sanft zu Agar
- Weniger komplexe Anlagen dank einzigartiger gemischter Extremität (1/10 µl)
- Erhältlich mit Kugel- oder Nadelspitze
Spezifikation
Steril | |
195 mm | |
Blau | |
150 BG |
Polystyrol | |
10 μl | |
Inkubationsschleife |