Learn More
Gibco™ StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cells
StemPro™ Stammzellen aus humanem Fettgewebe
Marke:  Gibco™ R7788115
Artikelnummer. 10217523
  • 766.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Humane Adipose-abgeleitete Stammzellen (ADSCs) werden aus humanem Lipoaspiratgewebe isoliert und aus Primärkulturen kryokonserviert. Vor der Kryokonservierung werden die ADSCs für einen Durchlauf im MesenPRO RS™ Medium (Kat.-Nr. 12746-012) erweitert. Das ist ein revolutionäres neues Reduktionsserum (2 %), das zu einer reduzierten ADSC-Verdoppelung führt. Jede Charge von ADSCs stammt von einem einzigen Spender menschlichen Lipoaspiratgewebes. Jede Ampulle von ADSCs enthält Zellen, die in vitro in mehrere reife Zellphänotypen differenzieren können, einschließlich Adipozyten, Osteoblasten und Chondrozyten. ADSCs haben nachgewiesenermaßen sehr ähnliche phänotypische und funktionelle Eigenschaften wie aus dem Knochenmark gewonnene mesenchymale Stammzellen. Die ADSCs exprimieren die folgenden Zelloberflächenproteinprofile für die Durchflusszytometrie: positiv CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD166; negativ CD14, CD31, CD45, Lin1. Für optimales ADSC-Wachstum und -Expansion wird MesenPRO RS™ Medium empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
StemPro™ Stammzellen aus humanem Fettgewebe (ein Fläschchen ∼1 x 10^6 Zellen; in flüssigem Stickstoff lagern)
Kryokonserviert
Lipoaspirat
1 Vial
Stammzellen (mesenchymal)
Human
StemPro™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1001008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberR7788115
Chargennummer1001009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberR7788115
Chargennummer1001005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR7788115
Chargennummer1001004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR7788115
Chargennummer1001006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR7788115
Name des Produkts
Gibco™ StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cells > 1 Röhrchen