Learn More
Stärke-Indikatorlösung 1 %, Acculute Standard volumetrische Lösung, Endvolumen 1 l, Thermo Scientific Chemicals
Für jodometrische Titrationen
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088632.LQ
104.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Starch indicator solution | |
Flüssig | |
MFCD00082026 | |
1 U | |
17mm Hg at 20°C |
9005-84-9, 7732-18-5 | |
100% | |
Miscible with water. | |
Stärke: 20 % Wasser: 80 % |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y18K522 | Analysenzertifikat | 04/12/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
Y18K521 | Analysenzertifikat | 04/12/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
W18K526 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
N15K505 | Analysenzertifikat | 05/04/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
N07K504 | Analysenzertifikat | 19/03/2024 | 088632.LQ,088632.LS |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30