Learn More
Stärke-Indikatorlösung 1 %, Acculute Standard volumetrische Lösung, Endvolumen 1 l, Thermo Scientific Chemicals
Für jodometrische Titrationen
102.00 € - 400.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Starch indicator solution |
---|---|
CAS | 9005-84-9, 7732-18-5 |
Physikalische Form | Flüssig |
Prozentgehaltsbereich | 100% |
MDL-Nummer | MFCD00082026 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11389329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088632.LQ |
1 U |
102.00 €
1 Einheit |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11399329
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088632.LS |
6 U |
400.00 €
6 Einheiten |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Starch indicator solution | |
Flüssig | |
MFCD00082026 | |
Stärke: 20 % Wasser: 80 % |
9005-84-9, 7732-18-5 | |
100% | |
Miscible with water. | |
17mm Hg at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Nur für Forschungszwecke