Learn More
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus Latex-Agglutinationstest
Weisen Sie Staphylokokken nach, die Clumping factor, Protein A und/oder für MRSA- oder MSSA-Stämme charakteristische Oberflächenantigene besitzen.
Marke:  Thermo Scientific™ R30950201
712.40 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13265689
  • 795.60 € / 450 Tests
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
Testkit für Staphylococcus aureus
450 Tests/Kit
Staphaurex Plus Latex-Agglutinationstest
Staphylococci
Testlatex, Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Proben- und Misch-Stäbchen
Staphylococcus aureus
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6213687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberR30950201
Chargennummer6186908 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberR30950201
Chargennummer6174003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/01/2025 Catalog NumberR30950201
Chargennummer6146222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog NumberR30950201
Chargennummer6124022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberR30950201
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus Latex-Agglutinationstest > 450 Tests/Kit