Learn More
Systec™ Drahtgeflechtkorb aus Edelstahl
Verwenden Sie diese stapelbaren Drahtgeflechtkörbe mit Systec™ Autoklaven.Systec Drahtgeflechtkörbe bestehen aus Edelstahl und sind sauber verschweißt.
N.V.
Spezifikation
Produkttyp Drahtgeflechtkorb
Material Edelstahl
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Größe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12002949
Unterlagen ansehen
Systec™
7073
L x B x H: 750 x 370 x 300 mm Systec D-Serie und H-Serie Autoklaven D-150 und H-150
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
12185481
Unterlagen ansehen
Systec™
6072
L x B x H: 495 x 318 x 219 mm Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D-100, H-100, D-200 und H-200
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10216853
Unterlagen ansehen
Systec™
7072
L x B x H: 750 x 370 x 300 mm Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D-150 und H-150
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
12195481
Unterlagen ansehen
Systec™
7076
L x B x H: 750 x 370 x 150 mm Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D-150 und H-150
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10795292
Unterlagen ansehen
Systec™
1552
400 L x 19 W x 160 mm H Systec D-Serie Tischautoklav Modell D23
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
12012979
Unterlagen ansehen
Systec™
1553
L x B x H: 500 x 245 x 220 mm Systec D-Serie Tisch-Autoklav Modell D45
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10484803
Unterlagen ansehen
Systec™
7225
H x Durchm.: 885 x 240 mm Systec V-Serie Autoklav Modelle V-65 und V-95
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
11345814
Unterlagen ansehen
Systec™
1655
H x Durchm.: 330 x 290 mm Systec V-Serie Autoklav Modelle V-40 und V-55
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10552275
Unterlagen ansehen
Systec™
7215
H x Durchm.: 390 x 240 mm Systec V-Serie Autoklav Modelle V-65 und V-95
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10283713
Unterlagen ansehen
Systec™
7212
H x Durchm.: 390 x 290 mm Systec V-Serie Autoklav Modell V-75
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
10601534
Unterlagen ansehen
Systec™
7210
H x Durchm.: 385 x 365 mm Systec V-Serie Autoklav V-65 bis V95
N.V.
1 Stück
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Tisch-Autoklaven sind für mehr Stabilität mit verstellbaren Schrauben ausgestattet
  • Nutzen Sie den verfügbaren Platz in der Kammer voll aus, besonders beim Sterilisieren kleiner Gegenstände
  • Das gesamte Regalsystem oder einzelne Tabletts können entfernt werden
Spezifikation
Spezifikation
Drahtgeflechtkorb
Edelstahl
Je 1
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Systec™ Drahtgeflechtkorb aus Edelstahl