Learn More
Thermo Scientific™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze aus Edelstahl
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl.
37.96 € - 141.00 €
Produktcode | Marke | Typ | Beschreibung | Hubvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Beschreibung | Hubvolumen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10107384
|
Thermo Scientific™
U-322 |
Verbindungsstück | 0,020-in.-Durchgangsbohrung | 0.103 μl | |||||
10669365
|
Thermo Scientific™
U-402 |
Verbindungsstück | 0,020-in.-Durchgangsbohrung | 0,134 µl |
51.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10046364
|
Thermo Scientific™
U-412 |
Verbindungsstück | 0,020-in.-Durchgangsbohrung | 0,129 µl |
55.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10715146
|
Thermo Scientific™
U-428 |
T-förmig | 0,020-in.-Durchgangsbohrung | 0,57 µl |
141.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10302985
|
Thermo Scientific™
U-430 |
Kreuz | 0,020-in.-Durchgangsbohrung | < 0.72 μl | |||||
10097214
|
Thermo Scientific™
U-435 |
Verbindungsstück | 0.010 Zoll-Durchgangsbohrung | 0.025 μl |
59.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10007224
|
Thermo Scientific™
U-437 |
Verbindungsstück | 0.050 Zoll-Durchgangsbohrung | 0.836 μl | |||||
10189004
|
Thermo Scientific™
U-438 |
Verbindungsstück | 0.062 Zoll-Durchgangsbohrung | ∼0,0 µl | |||||
Beschreibung
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit den Thermo Scientific™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl. Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl.
- Formate für absolut Null oder geringes Totvolumen
- Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.