Learn More
Thermo Scientific™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze aus Edelstahl
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl.
Marke: Thermo Scientific™ U-437
Beschreibung
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit den Thermo Scientific™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl. Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl.
- Formate für absolut Null oder geringes Totvolumen
- Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl
Spezifikation
Verbindungsstück | |
Verbindung mit 2 Muttern und Hülsen aus Edelstahl | |
Edelstahl |
0.836 μl | |
0.050 Zoll-Durchgangsbohrung | |
Upchurch Scientific/Parker Anschlüsse |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.