Learn More
Thermo Scientific™ Verbindungsstücke, T-Stücke und Kreuze aus Edelstahl
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl.
Marke: Thermo Scientific™ U-430
Beschreibung
Minimieren Sie das Totvolumen des Systems und gewährleisten Sie zuverlässige Hochdruckanschlüsse zu Ihrem HPLC-System mit den Thermo Scientific™ Verbindungsstücken, T-Stücken und Kreuzen aus Edelstahl. Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl.
- Formate für absolut Null oder geringes Totvolumen
- Enthält zwei Muttern und Ferrulen aus Edelstahl
Spezifikation
Kreuz | |
Kreuz | |
Edelstahl | |
22,61 mm |
< 0.72 μl | |
0,020-in.-Durchgangsbohrung | |
Schlauch mit 1/16 in. (1,5875 mm) Außendurchmesser |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.