Learn More
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl
Geeignet für heiße und kalte Bedingungen. Atrow™ Reagenzglasgestelle aus Edelstahl umfassen eine Reihe von Tischröhrchengestellen aus beständigem Edelstahl. Diese Gestelle rosten und schwimmen nicht. Es sind verschiedene Ausführungen zur sicheren Aufnahme von 12–24 Hämolyseröhrchen in drei verschiedenen Well-Größen erhältlich.
Brand: Atrow™ 854061
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Schlauchdurchmesser: 10–13 mm, 16–20 mm oder 22–25 mm
- Positionen: 12, 24 oder 48 Plätze
- Array-Optionen: 1x12, 4x3, 4x6 oder 4x12
Specifications
Teströhrchengestell | |
Röhrchen (16 bis 20 mm) | |
24 | |
Je 1 | |
20 mm |
4 x 6 | |
Edelstahl | |
Für Teströhrchen | |
150 mm x 100 mm x 65 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Atrow™ Reagenzglasgestell aus Edelstahl > Array: 4x6; Positionen: 24; Abmessungen: 150 x 100 x 65 mm; für Röhrchen mit einem Durchmesser von 16 - 20 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction