Learn More
Eppendorf™ Rotordeckel
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
F–34-6-38
F–45–48-11
F–45-17-17-Cyro
F–45-30-11
F–45-64-5-PCR
FA–45–48-11
FA–45-16-17
FA–45-24-11
FA–45-24-11-HS
FA–45-24-11-Kit
FA–45-30-11
Gehäuse A-2-MTP
Gehäuse S-24-11-AT
Zentrifuge 5427R, FA–45-24-11-Kit
Zentrifuge 5427R, FA–45-30-11
Material:
Aluminium
Polypropylen
Beschreibung:
Aerosoldicht
Aerosoldicht, QuickLock
Beschichtet
Nicht aerosoldicht
Oberseite des Windschutzes
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Ersatz-Rotordeckel
- Aerosoldichte Deckel und Aluminiumdeckel erhältlich
- In verschiedenen Größen erhältlich
Specifications
Specifications
| Typ | Rotornr. |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FA–45–48-11 |
| Beschreibung | Nicht aerosoldicht |