Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve
Wellengitterdrahttestsiebe für alle Arten von Laborprobenahmen und Partikelgrößenanalysen.
139.41 € - 173.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 3310-1/BS410
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 200 mm
Rahmenmaterial Edelstahl
Mesh Material Wellengitterdraht aus Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
15316117
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW106.
106 μm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11604742
Unterlagen ansehen
Endecotts™
200SIW1.25H
1.25 mm
139.41 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Präzisionsrahmen, der einheitliche Stapelfähigkeit gewährleistet
  • Präzise Öffnung gemäß ISO 3310-1, ASTM E11 oder anderen Spezifikationen
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt, keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können
  • Gleichmäßig gespanntes Netz für genaue Analysen
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
ISO 3310-1/BS410
200 mm
Edelstahl
Wellengitterdraht aus Edelstahl
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Endecotts™ Stainless Steel Test Sieve