Learn More
Endecotts™ 100MM Dia S/S Sieve 38 mic to BS410
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 100 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
123.78 € - 173.06 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 3310-1/BS410 |
---|---|
Höhe (metrisch) | Voll |
Außendurchmesser (metrisch) | 100 mm |
Rahmenmaterial | Stainless Steel |
Mesh Material | Stainless Steel |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12994215
|
Endecotts™
100SIW.045 |
45 μm |
173.06 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12974215
|
Endecotts™
100SIW.063 |
63 μm |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12964215
|
Endecotts™
100SIW.090 |
90 μm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12944215
|
Endecotts™
100SIW.180 |
180 μm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12994205
|
Endecotts™
100SIW.710 |
710 μm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12984205
|
Endecotts™
100SIW.850 |
850 μm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12964205
|
Endecotts™
100SIW1.18 |
1.18 mm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12944205
|
Endecotts™
100SIW1.70 |
1.7 mm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12934195
|
Endecotts™
100SIW11.2 |
11.2 mm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12924195
|
Endecotts™
100SIW13.2 |
13.2 mm |
139.41 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12914195
|
Endecotts™
100SIW16.0 |
16 mm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12924205
|
Endecotts™
100SIW2.36 |
2.36 mm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12904205
|
Endecotts™
100SIW3.35 |
3.35 mm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12994195
|
Endecotts™
100SIW4.00 |
4 mm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12974195
|
Endecotts™
100SIW5.60 |
5.6 mm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12964195
|
Endecotts™
100SIW6.70 |
6.7 mm |
139.41 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12954195
|
Endecotts™
100SIW8.00 |
8 mm |
123.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 100 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
- Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
- Edelstahlgitter
- Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
- Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
- Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
- Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
- Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
- Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
ISO 3310-1/BS410 | |
100 mm | |
Stainless Steel |
Voll | |
Stainless Steel |