Learn More
Endecotts™ 100MM Dia S/S Sieve 38 mic to BS410
Artikelnummer. 12974215
Click to view available options
Porengröße:
45 μm
63 μm
90 μm
1,18 mm
1,7 mm
180 μm
2,36 mm
3,35 mm
4 mm
5,6 mm
6,7 mm
710 μm
8 mm
850 μm
11,2 mm
13,2 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12974215
Marke: Endecotts™ 100SIW.063
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 100 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
Full height test sieves provide all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Test Sieves, 100 mm dia. comply with ISO 3310-1 / BS410 standards.
  • Präzisionsrahmen aus Edelstahl (gewährleistet einheitliche Stapelfähigkeit)
  • Edelstahlgitter
  • Präzise Blende gemäß ISO 3310-1 / BS 410
  • Natürliche Abrundung (frei fließende Probe)
  • Vollständig versiegelt (keine Fuge, durch die Materialverluste auftreten können)
  • Gleichmäßig gespanntes Netz (für genaue Analysen)
  • Sichere Kante (großer Radius, wodurch eine komfortable Handhabung möglich ist)
  • Seriennummer (gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit)
Spezifikation
Porengröße 63 μm
Zertifizierung/Konformität ISO 3310-1/BS410
Höhe (metrisch) Voll
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm
Rahmenmaterial Stainless Steel
Mesh Material Stainless Steel