Learn More
Aalborg™ Standardventil aus Edelstahl
Das Aalborg™ Präzisionsventil für Durchflussmesser aus Edelstahl ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Servicearbeiten konzipiert.
214.00 € - 255.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Typ Standardventil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Luftstromrate Wasserflussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Luftstromrate Wasserflussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
11778368
Unterlagen ansehen
Aalborg™
VM3-SV
1.000 ml/min 26 ml/min
214.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11758368
Unterlagen ansehen
Aalborg™
VM1-SV
200 ml/min 6 ml/min
255.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11768368
Unterlagen ansehen
Aalborg™
VM2-SV
400 ml/min 12 ml/min
214.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11788368
Unterlagen ansehen
Aalborg™
VM4-SV
2.500 ml/min 80 ml/min
214.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11708378
Unterlagen ansehen
Aalborg™
VM6-SV
21.500 ml/min 650 ml/min
214.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für hohe Präzision
  • Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
  • Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
  • Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
  • Die Gehäuse bestehen aus Edelstahl, die Buchsen aus beschichtetem Messing oder 316 Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Standardventil
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ Standardventil aus Edelstahl