Learn More
Aalborg™ Standardventil aus Edelstahl
Das Aalborg™ Präzisionsventil für Durchflussmesser aus Edelstahl ist für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Servicearbeiten konzipiert.
Marke:  Aalborg™ VM2-SV
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11768368
  • 214.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für hohe Präzision
  • Entwickelt für Labor- und Industrieanwendungen zur Regulierung korrosiver Gase und Flüssigkeiten oder für hochreine Anwendungen.
  • Sie können auch als Absperrventile verwendet werden.
  • Die Gehäuse der Ventile werden durch formstabile Metallhülsen verstärkt.
  • Die Gehäuse bestehen aus Edelstahl, die Buchsen aus beschichtetem Messing oder 316 Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
400 ml/min
12 ml/min
150 mm Gas-/Flüssigkeitsdurchflussmeter
Standardventil
Name des Produkts
Aalborg™ Standardventil aus Edelstahl > Luftströmungsrate: 400 ml/min