Learn More
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen
Marke:  Epredia™ BB01800180A153FST0
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15767572
Beschreibung
Beschreibung
Gefertigt aus farblosen Borosilikatglas (D263M). Chemisch sehr beständig, sauber geschnitten ohne Blasen und Schlieren. Stärke 0,13 bis 0,16mm.
Masse: 18/18mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas
18 mm
18 x 18 mm
Quadratisch
18 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Automatisierte Geräte
Name des Produkts
Epredia™ Menzel™ Mikroskop-Deckelgläschen > Length: 18mm; Width: 18mm