Learn More
S Murray and Co™ Federzange aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8000756
Click to view available options
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
Spitzenform:
Scharfe/runde/schmale Rillen
Scharfe/schmale Rillen
Stumpfe/schmale Rillen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12391369
Marke: S Murray and Co™ E003/02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pinzetten eignen sich beispielsweise für größere und kleinere chirurgische Eingriffe oder als Teil von Obduktions-, Sezier- und Verbandbestecken. S Murray™ Federpinzetten aus Edelstahl entsprechen den Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, mit vollständiger Rückverfolgbarkeit über den gesamten Fertigungsprozess.
Verwenden Sie diese Pinzetten für Anwendungen wie größere und kleinere chirurgische Eingriffe, Obduktionen, Präparationen und in Verbandssets.Die S Murray™ Federpinzetten aus Edelstahl entsprechenden den Erfordernissen der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, wobei die vollständige Rückverfolgbarkeit während des gesamten Herstellungsprozesses gewährleistet ist.
  • Pinzette aus Edelstahl für Präparationszwecke
Spezifikation
Produkttyp Federpinzette
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Sektion
Menge Je
Spitzenform Stumpfe/schmale Rillen
Länge (metrisch) 125 mm