Learn More
asecos™ Kleinteilereiniger Edelstahl
Ideal zum Säubern oder Entfetten von Kleinteilen
148.40 € - 228.96 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17876386
|
asecos™
40445 |
2 L | Gelb |
148.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17826466
|
asecos™
40446 |
4 L | Gelb |
159.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17886346
|
asecos™
40447 |
2 L | Gray |
218.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17836556
|
asecos™
40448 |
4 L | Gray |
228.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17856556
|
asecos™
40449 |
8 L | Gray |
225.78 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- mit Griffmulden
- federnd gelagertes Eintauchsieb inkl. Flammsperre, Erdungsanschluss
Spezifikation
Parts Cleaner |