Learn More
asecos™ Kleinteilereiniger Edelstahl
Ideal zum Säubern oder Entfetten von Kleinteilen
Marke:  asecos™ 40447
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17886346
  • 231.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • mit Griffmulden
  • federnd gelagertes Eintauchsieb inkl. Flammsperre, Erdungsanschluss
Spezifikation
Spezifikation
Parts Cleaner
2 L
Edelstahl
264.00 mm
95.00 mm
2.56 kg
0,5 gal.
Gray
10.39 in.
3.74 in.
5.64 lb.