Learn More
asecos™ Kleinteilereiniger Edelstahl
Ideal zum Säubern oder Entfetten von Kleinteilen
Marke:  asecos™ 40445
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17876386
  • 157.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • mit Griffmulden
  • federnd gelagertes Eintauchsieb inkl. Flammsperre, Erdungsanschluss
Spezifikation
Spezifikation
Parts Cleaner
2 L
Stahl
264.00 mm
95.00 mm
2.56 kg
0,5 gal.
Gelb
10.39 in.
3.74 in.
5.64 lb.