Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Die Sampling Systems™ PharmaScoop™ Schaufel aus Edelstahl ist ideal für die Entnahme und Probenahme in pharmazeutischen und hygienischen Umgebungen.
Marke:  Sampling Systems™ A316-1250
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12937955
  • 128.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr hochwertige Schaufeln
  • Strapazierfähige Bauweise
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Nutfrei
  • Mattierte Oberfläche
  • Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
  • GMP-konform
Spezifikation
Spezifikation
Pulverschaufel
1250 mL
125 mm
195 mm
Edelstahl (316L)
Hochglanzpoliert
305 mm
Name des Produkts
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™ > Kapazität: 1250 ml