Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl PharmaScoop™
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 mL
1.000 ml
1250 mL
1,7 l
2,5 l
5 l
Länge (metrisch):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sehr hochwertige Schaufeln
- Strapazierfähige Bauweise
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
- Nutfrei
- Mattierte Oberfläche
- Abgerundete Ecken zur einfachen Reinigung
- GMP-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1,7 l |
| Produkttyp | Pulverschaufel |
| Ausführung | Hochglanzpoliert |
| Außendurchmesser (metrisch) | 135 mm |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Länge (metrisch) | 355 mm |