Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb Zellkulturmedien
Chemisch definiertes (ADCF) Medium ohne tierische Bestandteile zur Verwendung mit PER.C6-Zellen
Marke: Cytiva SH30871.02
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Steril | |
Flasche |
Flüssig | |
0.2 μm steril gefiltert | |
1.000 ml |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb Zellkulturmedien > Format: Flüssig, Menge: 1000 ml-Flasche
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction