Learn More
Spex CertiPrep™ X100 Ceramic grinding cylinder. Medium
Das winkelförmige Ende trägt zur Scherung der Probenmatrix bei, wodurch eine gute Homogenisierung gewährleistet und die Extraktionsraten maximiert werden.
Marke:  Spex CertiPrep™ 2184
Artikelnummer. 15292390
  • 74.65 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mittelgroßer Keramik-Mahlzylinder, 8 x 16 mm, mit winkelförmigen Enden für die Verwendung mit Standard-15 ml-Zentrifugenröhrchen. Nützlich zum Mischen von Proben für Extraktionsmethoden wie die Analyse von Pestizidrückständen (QuEChERS) oder zum Extrahieren von Öl aus Fisch und Meeresfrüchten. Die winkelförmigen Enden unterstützen die Zylinder bei der Scherung der Probenmatrix während der Verarbeitung, wodurch eine gründliche Extraktion des Analyten in das Lösungsmittel ermöglicht wird. In der Regel werden pro Probenfläschchen zwei Zylinder verwendet. Erhältlich in Beuteln mit 100 Stück.
  • Chemisch inert
  • Das winkelförmige Ende trägt zur Scherung der Probenmatrix bei, wodurch eine gute Homogenisierung gewährleistet und die Extraktionsraten maximiert werden.
  • Für die Verwendung mit Standard-15-ml-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Keramik-Schleifzylinder
Standard 15 ml-Röhrchen
100/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Spex CertiPrep™ X100 Ceramic grinding cylinder. Medium > Größe:8 x 16mm