Learn More
Bochem™ Edelstahltrichter
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Höhe (metrisch):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Griff
- Mit Luftkanal
- Röhrchen mit konischer Form
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 17 mm |
| Material | Edelstahl |
| Höhe (metrisch) | 125 mm |