Learn More
Edelstahlfolie, 0.2 mm (0.008 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
27.50 € - 70.45 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Stainless Steel |
---|---|
Farbe | Silber |
Namenshinweis | Type 304 |
Aussehen | Silver-colored foil |
Summenformel | Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11349917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042255.FF |
25 x 25 mm | N/A | ||||||
11376069
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042255.FI |
50 x 50 mm | N/A | ||||||
11359917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042255.GH |
100 x 100 mm |
70.45 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel | |
Type 304 | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
Insoluble in water. | |
Folie, 0.2 mm (0.008 Zoll) dick |
Silber | |
Silver-colored foil | |
MFCD00148499 | |
Odorless |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen