Learn More
Edelstahlfolie, 0.2 mm (0.008 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042255.FF
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel | |
Type 304 | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
25 x 25 mm | |
Odorless |
Silber | |
Silver-colored foil | |
MFCD00148499 | |
Insoluble in water. | |
Folie, 0.2 mm (0.008 Zoll) dick |