Learn More
Edelstahlfolie, 0.2 mm (0.008 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042255.GH
70.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel | |
Type 304 | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
100 x 100 mm | |
Geruchsneutral |
Silber | |
Silver-colored foil | |
MFCD00148499 | |
Insoluble in water. | |
Folie, 0.2 mm (0.008 Zoll) dick |