Learn More
asecos™ Dosierkanne Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
237.00 € - 476.00 €
Spezifikation
Farbe Gray
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17866386
Unterlagen ansehen
asecos™
14757
5 L 126.00 mm
354.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17876496
Unterlagen ansehen
asecos™
14745
1 L 210.00 mm
237.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17806546
Unterlagen ansehen
asecos™
14746
2.5 L 280.00 mm
246.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17846336
Unterlagen ansehen
asecos™
14747
5 L 445.00 mm
279.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17846546
Unterlagen ansehen
asecos™
14758
10 L 240.00 mm
386.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17816456
Unterlagen ansehen
asecos™
14759
20 L 495.00 mm
476.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • mit Feindosierhahn aus Edelstahl, inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
Spezifikation
Gray