Learn More
asecos™ Dosierkanne Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 14745
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- mit Feindosierhahn aus Edelstahl, inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
0.3 gal. | |
Gray | |
4.53 in. | |
8.27 in. | |
2.65 lb. |
1 L | |
Edelstahl | |
115.00 mm | |
210.00 mm | |
1.2 kg |