Learn More
asecos™ Dosierkanne Edelstahl
Sicheres Verteilen und Dosieren von entzündbaren Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 14746
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- mit Feindosierhahn aus Edelstahl, inkl. Entlüftung, PTFE-Dichtung, integrierter Flammensperre (entnehmbar) und Kunststoff-Schutzring
Spezifikation
0.7 gal. | |
Gray | |
5.71 in. | |
11.02 in. | |
3.31 lb. |
2.5 L | |
Edelstahl | |
145.00 mm | |
280.00 mm | |
1.5 kg |