Learn More
KGW Isotherm™ Dewargefäße aus Edelstahl
751.54 € - 898.88 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10421811
|
KGW Isotherm™
2303 |
Gehäuse 2L |
771.68 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10477781
|
KGW Isotherm™
2105 |
Gehäuse 6L |
898.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10662741
|
KGW Isotherm™
2302 |
Gehäuse 3L |
751.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dewargefässe aus Chromnickelstahl, evakuiert, mit seitlichem Griff und ab GSS 1000 mit zusätzlichem Tragebügel. Gefässe ganz aus Metall und daher unzerbrechlich.Die Angaben zur Verdampfungsrate gelten nur in Verbindung mit einem Stopfen.
Typ: GSS 2000
Volumen: 2,0L
Standzeit LN2: 42 h
Verdampfung LN2: 1,1 l/24h
φ/H Innen: 100/285mm
φ/H Aussen: 122/312mm
Spezifikation
Edelstahl |