Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Säule
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720041.46
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Kolonne
Spezifikation
Silika | |
Octadecyl | |
Analytische HPLC | |
Ja | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
120 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
11% | |
Ja | |
EC-Säule |
Analysesäule | |
4,6 mm | |
Hydrophob | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
200 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
EC |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 120-5 C18 EC-Säule > Innendurchmesser:4,6mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur