Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC-Säule, 5 μm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 6,50 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 30205-204630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zuverlässige, wenig aufnahmefähige Phase
- Lange Lebensdauer der Säule, auch unter basischen Bedingungen
- Hergestellt nach ISO 9001:2000-Qualitätsnormen
- Kostengünstig
Spezifikation
Analysesäule | |
200 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
6,50% | |
No |
4.6 mm Innendurchmesser | |
5800 psi (400 bar) | |
2 bis 8 | |
170 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika, kugelförmig, vollporös,Typ A | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8 LC-Säule, 5 μm > 4.6 mm ID x 200 mm L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur