Learn More
Brady™ StainerBondz Etiketten
Dauerhaft beständig gegen Xylol und anderen Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
347.00 € - 434.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS 2005/618/EC MCV |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Material | Polyester |
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (angloamerikanisch) | Höhe (metrisch) | Etiketten pro Zeile | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11533844
|
Brady™
108240 |
0,9 in. | 2.2 cm | 2 | 3000/Packung |
434.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13591500
|
Brady™
108242 |
0,3 in. | 0.7 cm | 1 | 3000/Packung |
347.00 €
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- B-481-Material
- Farbband der R6400 Serie
- Kein Verblassen der Tinte, Wölben der Etiketten oder Verfärben, wodurch die Barcodes unleserlich würden
- Etikett haftet am Objektträger
Spezifikation
RoHS 2005/618/EC MCV | |
Weiß | |
Polyester | |
0,9 in. |
Acryl | |
Matt | |
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ StainerBondz Etiketten