Learn More
Vitlab™ Stapelbare graduierte Messbecher
Mit diesen Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ stapelbare Messbecher mit Graduierung sind mit einem ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten schwarzen Skala auf beiden Seiten versehen.
2.95 € - 82.75 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | PP (Polypropylen) |
Menge | Je 1 |
Typ | Messbecher |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10703493
|
Vitlab™
481941 |
500 ml |
55.65 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10281062
|
Vitlab™
482941 |
1000 ml |
82.75 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10034690
|
Vitlab™
482941 |
1000 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10329980
|
Vitlab™
481941 |
500 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hochtransparente Messbecher mit Graduierung
- Volumen für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
- Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation
Durchsichtig | |
Je 1 | |
Ja | |
Schwarz gedruckte Skala |
PP (Polypropylen) | |
Messbecher | |
Ja |