missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Stapelbare graduierte Messbecher

Mit diesen Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ stapelbare Messbecher mit Graduierung sind mit einem ergonomisch geformten Griff und einer leicht ablesbaren, eingeprägten schwarzen Skala auf beiden Seiten versehen.

Marke:  Vitlab™ 481941

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10703493

  • 58.05 € / 12 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hochtransparente Messbecher mit Graduierung
  • Volumen für Links- und Rechtshänder gleichermaßen sichtbar
  • Zur Schonung der Markierungen wird die Reinigung bei maximal 60 °C empfohlen
Spezifikation

Spezifikation

Durchsichtig
500 ml
140 mm
Messbecher
Ja
100 mm
PP (Polypropylen)
Je 1
Ja
Schwarz gedruckte Skala
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt